Få mere at vide
SVL™ Glas skruetråde
Diameter (metrisk) Udvendig:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
- Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
- Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22,5 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 6,49 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 165 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 1.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led |
| Produkttype | Junction Tube |