Få mere at vide
SVL™ Glas skruetråde
Artikelnummer. 10106204
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10106204 16 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10106204 Leverandør SVL Leverandørnr. 70301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.70 DKK
    322.61 DKK / Pakke med 10
    Spare 49.09 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL led
  • Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
  • Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
Tekniske data
Oversigt SVL Ledstørrelse: 15
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 6,49 tommer
Samlet længde (metrisk) 165 mm
Tykkelse (metrisk) 1.8 mm
Til brug med (applikation) Til brug af glaspustere til at konstruere apparater med SVL™ led
Produkttype Junction Tube