Få mere at vide
SVL™ Kegle/skruegevindadapter
Artikelnummer. p-8003028
Keglestørrelse:
14/23
24/29
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15577740
Brand: SVL 67070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter forbindelse mellem SVL™ og Quickfit™ glasvarer.
  • Har en SVL™ skruegevind og Quickfit™ fatning i jord
  • Tråd accepterer SVL™ skruelåg og koblinger. Kegle passer Quickfit™ stikkontakter
  • Fremstillet af temperatur- og kemikaliebestandigt borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 14/23
Til brug med (udstyr) SVL™ og Quickfit™ Glasvarer
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Kegle/skruegevindadapter
Standard konusled nr. 15