Få mere at vide
SVL™ Kegle/skruegevindadapter
Artikelnummer. 15597740
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Keglestørrelse:
14/23
24/29
Artikelnummer. 15597740
Brand: SVL 67083
Letter forbindelse mellem SVL™ og Quickfit™ glasvarer.
  • Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
  • Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Cone fits Quickfit™ sockets
  • Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SVL™ Screw Thread and Quickfit™ Ground Glass Cone
Længde (metrisk) 85 mm
Standard konusled nr. 29/32