Få mere at vide
SVL™ Kegle/skruegevindadapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Keglestørrelse:
14/23
24/29
Beskrivelse
- Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
- Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Cone fits Quickfit™ sockets
- Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SVL™ Screw Thread and Quickfit™ Ground Glass Cone |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Standard konusled nr. | 29/32 |