Få mere at vide
SVL™ Kegle/skruegevindadapter
Keglestørrelse:
14/23
24/29
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
- Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Cone fits Quickfit™ sockets
- Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Til brug med (udstyr) | SVL™ and Quickfit™ Glassware |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Produkttype | Cone/Screw thread adapter |
| Standard konusled nr. | 22 |