Få mere at vide
SVL™ Kegle/skruegevindadapter
Artikelnummer. 15587740
Keglestørrelse:
14/23
24/29
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15587740
Brand: SVL 67077
Letter forbindelse mellem SVL™ og Quickfit™ glasvarer.
  • Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
  • Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Cone fits Quickfit™ sockets
  • Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 24/29
Til brug med (udstyr) SVL™ and Quickfit™ Glassware
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype Cone/Screw thread adapter
Standard konusled nr. 22