Få mere at vide
SVL™ Kegle/skruegevindadapter
Keglestørrelse:
14/23
24/29
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Har en SVL™ skruegevind og Quickfit™ fatning i jord
- Tråd accepterer SVL™ skruelåg og koblinger. Kegle passer Quickfit™ stikkontakter
- Fremstillet af temperatur- og kemikaliebestandigt borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 14/23 |
| Til brug med (udstyr) | SVL™ og Quickfit™ Glasvarer |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Kegle/skruegevindadapter |
| Standard konusled nr. | 15 |