Få mere at vide
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Ledtype:
Kondensator: 19/26, Kolbe: 24/29
Kondensator: 24/29, Kolbe: 24/29
Størrelse:
Fatning: 14/23
Beskrivelse
Similar to the SH4 still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer etc.
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Til brug med (udstyr) | Used for thermometer, dropping funnel, stirrer |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Produkttype | Claisen still head Adapter |