Få mere at vide
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Ledtype:
Kondensator: 19/26, Kolbe: 24/29
Kondensator: 24/29, Kolbe: 24/29
Størrelse:
Fatning: 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Claisen Still Head |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Standard konusled | 24/49 (Condenser), 24/29 (Flask) |
| Ledtype | Kondensator: 24/29, Kolbe: 24/29 |
| Størrelse | Fatning: 14/23 |