Få mere at vide
SVL™ Borosilikatglas låg
Artikelnummer. 15587690
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15587690 100 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15587690 Leverandør SVL Leverandørnr. 29603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20569.50 DKK
    17870.94 DKK / Pakke med 5
    Spare 2698.56 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Til brug med SVL™ reaktionsbeholdere
  • Til brug med SVL™ reaktionsbeholdere
  • Borosilikatglaskonstruktion fås i tre stilarter: - Almindelig med knop (ingen halse) til at fungere som dæksel - 296-00 - Med to halse (en lodret midterhals og en lodret sidehals) - Med fem halse som vist i tabellen nedenfor
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Reaktionsbeholder
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Låg
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm