Få mere at vide
SVL™ Borosilikatglas Låg til SVL™ Reaktionsbeholder
Artikelnummer. 15577690
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
15577690 100 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15577690 Leverandør SVL Leverandørnr. 29602
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med SVL™ reaktionsbeholdere
  • Til brug med SVL™ reaktionsbeholdere
  • Borosilikatglaskonstruktion fås i tre stilarter: - Almindelig med knop (ingen halse) til at fungere som dæksel - 296-00 - Med to halse (en lodret midterhals og en lodret sidehals) - Med fem halse som vist i tabellen nedenfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) SVL™ reaktionsbeholdere
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Låg