Få mere at vide
A&D Instruments™ SV-10 Series Sine Wave Vibro viskosimeter
Artikelnummer. 16601292
Skift visning
Dybde (metrisk) bad:
314 mm
Artikelnummer. Dybde (metrisk) bad
16601292 314 mm
1 options
Artikelnummer. 16601292 Leverandør A&D Instruments™ Leverandørnr. SV10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54061.80 DKK
    47161.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 6900.67 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
SV-10 stemmegaffel vibrationsviskosimeter er let at bruge og giver meget nøjagtige, hurtige resultater. Instrumentet er ideelt til newtonske og ikke-newtonske prøver, især dem af flygtig karakter.
  • Måling af meget lave viskositeter (ned til 1/3 af vandets viskositet)
  • Lille prøvestørrelse, standard prøvebægre 35 mL med valgfri størrelse ned til 13 mL og 10 mL
  • Ingen spindler eller udskiftelige dele
  • Nem at rengøre, bare tør af
  • Standard temperaturmåling fra 0 °C til 160 °C
  • Først resultat inden for 15 sekunder, derefter kontinuerlige realtidsdata
  • Brug enkeltstående eller med gratis pc-software til dataindsamling og graftegning i realtid
  • Bredt måleområde: 0,3 til 10.000 mPa (SV-10), 1000 til 100.000 mPa (SV-100)
  • Høj præcision med en repeterbarhed på± 1 % af den viste værdi
Tekniske data
Viskositetsområde 0,3 til 10.000 cP
Display Type VFD
Inkluderer RS232C Interface, 1,5 m tilslutningskabel
Højde (metrisk) 536 mm
Bredde (metrisk) 332 mm
Dybde (metrisk) bad 314 mm
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 160 °C
Vægt (metrisk) 5 kg
Elektriske krav AC Adapter, 14 VA
Frekvens 30 Hz