Få mere at vide
uvex suXXeed sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17737679 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Grå (23 %)
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
17737679 Grå (23 %)
17727679 Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17737679 Leverandør uvex Leverandørnr. 9181281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 DKK
    103.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.59 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Uvex suXXeed beskytter dig hele dagen på arbejdet og i mange situationer.
Sporty sikkerhedsbriller med et dynamisk design, der tiltaler.
Generelle funktioner
  • Sporty sikkerhedsbriller med et dynamisk design, der tiltaler
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Valgfri ekstra ramme giver større beskyttelse mod partikler, støv og snavs
  • Metalfri
Beskyttelsesfunktioner
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • Ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve antracit, lime
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 172
Linsefarve Grå (23 %)
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard