Få mere at vide
Beschreibung
Sporty sikkerhedsbriller med et dynamisk design, der tiltaler.
Generelle funktioner
- Sporty sikkerhedsbriller med et dynamisk design, der tiltaler
- Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
- Valgfri ekstra ramme giver større beskyttelse mod partikler, støv og snavs
- Metalfri
Beskyttelsesfunktioner
- UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
- Ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
- Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
Spezifikation
Spezifikation
| Linsetype | Kemikalieresistent |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Antracit, blå |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?