Få mere at vide
uvex suXXeed Guard sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17717679 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
17717679 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 17717679 Leverandør uvex Leverandørnr. 9181180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00 DKK
    148.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.09 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De Uvex suXXeed beskytter dig hele dagen på arbejdet og i mange situationer.
Sporty sikkerhedsbriller med et dynamisk design, der tiltaler.
Generelle funktioner
  • Sporty sikkerhedsbriller med et dynamisk design, der tiltaler
  • Robust polycarbonat linse med gennemprøvet uvex supravision belægningsteknologi– permanent anti-dug og ridsefast linse
  • Valgfri ekstra ramme giver større beskyttelse mod partikler, støv og snavs
  • Metalfri
  • Rammefarve: antracit, blå
  • PC-objektiv: klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % beskyttelse mod farlig UVA- og UVB-stråling til 400 nm
Komfortfunktioner
  • Ergonomisk formede arme med bløde ørestykker sikrer en behagelig og sikker pasform uden at skabe trykpunkter
  • Blød, fleksibel næsepude tilpasser sig brugeren og sikrer en behagelig, trykfri pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Antracit, blå
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166, EN 170
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard