missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Suxibuzone, TRC

Artikelnummer. 30137294
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137294 5 g
30007736 100 mg
30008301 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS8800005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27470-51-5
Molekylær formel C24 H26 N2 O6
Molekylvægt (g/mol) 438.47
Synonym Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
IUPAC navn 4-[(4-butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
SMIL CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Suxibuzone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
Formel vægt 438.1791
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.