Få mere at vide
Suxibuzone, Mikromol™
Beskrivelse
Suxibuzone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suxibuzone |
| CAS | 27470-51-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Suxibuzone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H26 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28) |
| SMIL | CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(4-butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid |
| Vis mere |