Få mere at vide
Suxibuzone, Mikromol™
Artikelnummer. 30049321
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049321 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049321 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3593.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Suxibuzone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Analyt- eller komponentnavne Suxibuzone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
SMIL CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 4-[(4-butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 438.47
Mængde 100 mg
Formel vægt 438.1791 g/mol