Få mere at vide
Suxibuzone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498658
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16498658 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16498658 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1079
MedChemExpress Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N2O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.07 mM)
SMIL O=C(OCC1(CCCC)C(N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O)=O)CCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 438.47
Formel vægt 438.47
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation