Få mere at vide
Sutezolid, TRC
Artikelnummer. 30422060
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422060 10 mg
30419977 5 mg
30408820 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS88000310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168828-58-8
Molekylær formel C16H20FN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Synonym N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100480, U 100480
IUPAC navn N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-thiomorpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid
SMIL CC(NC[C@H]1CN(C(O1)=O)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sutezolid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formel vægt 353.1209