Få mere at vide
Brannan™ Bæredygtigt trævægtermometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7226497
Længde (metrisk):
15 cm
21,5 cm
38 cm
Bredde (metrisk):
4,5 cm
6 cm
7,9 cm
Model-:
14/215/3
14/220/3
14/230/3
Artikelnummer. 17741318
Brand: Brannan™ 14/215/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brannan miljøvenligt trævægtermometer lavet af bæredygtigt fremskaffet træ.
  • Bæredygtigt indkøbt trævægtermometer
  • Etisk syrnet, fuldt genanvendelig emballage
  • Velegnet til indendørs eller udendørs brug*
  • Let at læse, Celsius og Fahrenheit temperaturskala
  • Fremstillet i Storbritannien
  • *Hvis du bruger udendørs, bedes du placere i en beskyttet position
Tekniske data
Til brug med (applikation) Mål indendørs eller udendørs temperatur
Højde (engelsk) 0,31 tommer.
Højde (metrisk) 0.8 cm
Længde (metrisk) 15 cm
Materiale Glas
Model- 14/215/3
Termometer Fyld Petroleum
Vægt (metrisk) 48.5 g
Maks. Temperatur (engelsk) 120 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °F
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 120 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Kalibreret Nej
Nøjagtighed ±1,0 °C ved 10 °C
Underafdeling 1 °C/2 °F
Bredde (metrisk) 6 cm
Skala Celsius, Fahrenheit