Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sustain™ Series Low DNA Binding Snap Cap mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130202 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
30130202 0,6 ml Pakke med 1000
30130207 1,5 ml Pakke med 500
30130206 2 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130202 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3400DLB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lav DNA-binding med snaphætte, Sustain-serien tilbyder en grønnere løsning til laboratorieforskere inden for biotek, farma og retsmedicin. Rørene er lavet af biobaseret polypropylen fordelt på en massebalancebasis afledt af andengenerations affald og restolier.
Vi er forpligtet til at designe vores produkter med miljøet for øje. DNA Low Binding Snap Cap-mikrocentrifugerørene, Sustain-serien, er ideelle til generelle laboratorieforskere inden for biotek, farma- og retsmedicin, som skal sikre nukleinsyreintegritet i dyrebare prøver og leder efter mere bæredygtige produkter.
DNA-integritet er afgørende for enhver genomisk arbejdsgang, og videnskabsmænd er afhængige af produkter for at hjælpe med at reducere tab af prøve-DNA. Thermo Scientific™ Low DNA Binding Snap Cap mikrocentrifugerør er designet uden brug af per- og polyfluoralkylsubstanser (PFAS) for at hjælpe med at minimere tab af DNA-prøver.
Polypropylenet, der anvendes i DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, består af ISCC PLUS-–certificeret, andengenerations, biobaseret materiale. Materialet reducerer kuldioxidækvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg pr. kg biobaseret polypropylen i forhold til ikke-Sustain –Series-ækvivalenten.
Ved at vælge disse mere bæredygtige rør kan kunderne reducere deres CO2-fodaftryk, understøtte deres Scope 3-emissionsreduktionsmål og bidrage til en cirkulær økonomi, alt imens de opretholder de samme præstationsstandarder som fossilt brændstofbaserede –alternativer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Volumen (metrisk) 0,6 ml
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Konisk
Grønne funktioner Mindre affald, vedvarende materiale
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør