missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Suspensolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suspensolide |
| CAS | 111351-08-7 |
| Molekylær formel | C12 H18 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-10-4-3-5-11(2)8-9-14-12(13)7-6-10/h6,8H,3-5,7,9H2,1-2H3/b10-6+,11-8+ |
| SMIL | C\C\1=C/COC(=O)C\C=C(/C)\CCC1 |
| IUPAC navn | (4E,9E)-5,9-dimethyl-1-oxacycloundeca-4,9-dien-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?