Få mere at vide
BICASA Ophængt underbordsskab til Kompatto Workstation, certificeret
Artikelnummer. 17447363 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Antal skuffer:
3
Artikelnummer. Antal skuffer
17447363 3
1 options
Artikelnummer. 17447363 Leverandør BICASA Leverandørnr. KDRAW
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ophængt underbordsskab til Kompatto Workstation er lavet med brandhæmmende spånplader og har 3 soft-close skuffer med centrallås.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Ophængt under bordpladen
  • Skuffer: EN 14749 certificeret glideguide - Soft-Close dæmpningssystem - Enkelt lastkapacitet på 40,0 kg
  • Centrallås som standard
  • Kropsbredde 500 mm + 20 mm ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Brandhæmmende spånpladekrop
  • Lysegrå farve (2 dekorative) - 19 mm tykkelse
  • Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
  • Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Farve Grå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 600 x 520 x 530 mm
Bæreevne (engelsk) 88 lb.
Bæreevne (metrisk) 40.0 kg
Antal skuffer 3