Få mere at vide
BICASA Ophængt underbordsskab til Kompatto Workstation
Artikelnummer. p-7229263 Shop alle BICASA produkter
Hængsel Side:
Højre
Venstre
Artikelnummer. 17427363
Brand: BICASA KDOLH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ophængt underbordsskab til Kompatto Workstation er lavet med brandhæmmende spånplader.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Ophængt under bordpladen
  • Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde 500 mm + 20 mm ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
  • Brandhæmmende spånpladekrop
  • Lysegrå farve (2 dekorative) - 19 mm tykkelse
  • Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
  • Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Farve Grå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 600 x 520 x 530 mm
Dørtype Fast stof
Hængsel Side Venstre
Antal døre 1
Antal hylder 1