Få mere at vide
BICASA Ophængt underbordsskab til Kompatto Workstation
Artikelnummer. 17427363 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Hængsel Side:
Højre
Venstre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hængsel Side
17427363 Venstre
17437363 Højre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17427363 Leverandør BICASA Leverandørnr. KDOLH
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ophængt underbordsskab til Kompatto Workstation er lavet med brandhæmmende spånplader.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Ophængt under bordpladen
  • Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde 500 mm + 20 mm ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
  • Brandhæmmende spånpladekrop
  • Lysegrå farve (2 dekorative) - 19 mm tykkelse
  • Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
  • Tilgængelige facadefarver: Grå, Rød, Blå, Antracit
Tekniske data
Farve Grå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Dimensioner (D x B x H) 600 x 520 x 530 mm
Dørtype Fast stof
Hængsel Side Venstre
Antal døre 1
Antal hylder 1