Få mere at vide
BICASA Nedhængt underbordsskab med hængslet dør til Kompatto Workstation
Shop alle BICASA produkter
Inkluderer:
Højre åbningsdør
Venstre åbningsdør
Ramme farve:
Antracit
Blå
Rød
Beskrivelse
- Til Kompatto Series Workstation
- Ophængt under bordpladen
- Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
- Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
- Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
- Brandhæmmende spånpladekrop
- Lysegrå farve (2 dekorative) - mm 19 tykkelse
- Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ophængt underbordsskab |
| Farve | Lysegrå |
| Ramme farve | Antracit |
| Materiale | Spånplade |
| Antal hylder | 1 |
| Inkluderer | Venstre åbningsdør |
| Til brug med (udstyr) | Kompatto serie arbejdsstation |
| Dimensioner (L x B x H) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Bredde (engelsk) | 19,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |