Få mere at vide
BICASA Nedhængt underbordsskab med hængslet dør til Kompatto Workstation
Artikelnummer. 30057558 Shop alle BICASA produkter
Inkluderer:
Højre åbningsdør
Venstre åbningsdør
Ramme farve:
Antracit
Blå
Rød
Artikelnummer. 30057558
Brand: BICASA KDOLHB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nedhængt underbordsskab med hængslet dør til Kompatto arbejdsstation. Fremstillet i brandhæmmende spånplader.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Ophængt under bordpladen
  • Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
  • Brandhæmmende spånpladekrop
  • Lysegrå farve (2 dekorative) - mm 19 tykkelse
  • Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
Tekniske data
Produkttype Ophængt underbordsskab
Farve Lysegrå
Ramme farve Blå
Materiale Spånplade
Antal hylder 1
Inkluderer Venstre åbningsdør
Til brug med (udstyr) Kompatto serie arbejdsstation
Dimensioner (L x B x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm