Få mere at vide
BICASA Nedhængt underbordsskab med hængslet dør til Kompatto Workstation
Artikelnummer. 30057538 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Inkluderer:
Højre åbningsdør
Venstre åbningsdør
Ramme farve:
Antracit
Blå
Rød
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Ramme farve
30057538 Venstre åbningsdør Antracit
30057558 Venstre åbningsdør Blå
30057537 Venstre åbningsdør Rød
30057584 Højre åbningsdør Antracit
30057587 Højre åbningsdør Blå
30057557 Højre åbningsdør Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30057538 Leverandør BICASA Leverandørnr. KDOLHA
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nedhængt underbordsskab med hængslet dør til Kompatto arbejdsstation. Fremstillet i brandhæmmende spånplader.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Ophængt under bordpladen
  • Døre: 270° graders åbning - Automatiske hold-lukkende hængsler
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Stålpladehylde (højdejusterbar) - Nøglebar lås som ekstraudstyr
  • Brandhæmmende spånpladekrop
  • Lysegrå farve (2 dekorative) - mm 19 tykkelse
  • Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
Tekniske data
Produkttype Ophængt underbordsskab
Farve Lysegrå
Ramme farve Antracit
Materiale Spånplade
Antal hylder 1
Inkluderer Venstre åbningsdør
Til brug med (udstyr) Kompatto serie arbejdsstation
Dimensioner (L x B x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm