Få mere at vide
BICASA Nedhængt underbordsskab med skuffer til Kompatto Workstation
Artikelnummer. 30057564 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Ramme farve:
Antracit
Blå
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve
30057564 Blå
30057546 Antracit
30057560 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30057564 Leverandør BICASA Leverandørnr. KDRAWB
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Nedhængt Underbordsskab med 3 soft-close skuffer med centrallås til Kompatto arbejdsstation. Fremstillet i brandhæmmende spånplader.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Ophængt under bordpladen
  • Skuffer: EN 14749 certificeret glideguide - Soft-Close dæmpningssystem - Enkelt lastkapacitet på Kg 40,0
  • Centrallås som standard
  • Kropsbredde mm 500 + mm 20 af ergonomisk anodiseret og malet aluminiumshåndtag
  • Brandhæmmende spånpladekrop
  • Lysegrå farve (2 dekorative) - mm 19 tykkelse
  • Frontal skuffepaneler og låger med ABS afrundet kant
Tekniske data
Produkttype Ophængt underbordsskab
Farve Lysegrå
Ramme farve Blå
Materiale Spånplade
Inkluderer 3 soft-close skuffer med centrallås
Til brug med (udstyr) Kompatto serie arbejdsstation
Dimensioner (L x B x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm