Få mere at vide
Poulten Selfe™ Suspenderede viskosimeter
Artikelnummer. p-8008482
Størrelse:
1
2
2A
3
3A
4
4A
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13181043
Brand: Poulten Selfe™ 1625/03
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til gennemsigtige væsker. Med UKAS certifikat for kalibrering.
  • Type BS/IP/SL, IP71. Velegnet til transparente væsker. Nominel totallængde 330 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 22mL til 40mL. Tilgængelig uden kalibreringscertifikat, spørg venligst.
  • Med UKAS certifikat for kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Suspenderet-niveau viskosimeter
Viskositetsområde 20 til 100 cSt
Certificeringer/compliance UKAS
Størrelse 2
Volumen (metrisk) 22 til 40 ml