Få mere at vide
Poulten Selfe™ Suspenderede viskosimeter
Description
- Type BS/IP/SL, IP71. Velegnet til transparente væsker. Nominel totallængde 330 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 22mL til 40mL. Tilgængelig uden kalibreringscertifikat, spørg venligst.
- Med UKAS certifikat for kalibrering.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Suspenderet-niveau viskosimeter |
| Viskositetsområde | 50 til 250 cSt |
| Certificeringer/compliance | UKAS |
| Størrelse | 2A |
| Volumen (metrisk) | 22 til 40 ml |