Få mere at vide
Poulten Selfe™ Suspenderede viskosimeter
Artikelnummer. 13181043
Skift visning
Størrelse:
1
2
2A
3
3A
4
4A
5
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13181043 2 Hver
13161043 1 Hver
13191043 2A Hver
13121053 4 Hver
13111053 3A Hver
13131053 4A Hver
13101053 3 Hver
13141053 5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13181043 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1625/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1396.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 208.81 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Velegnet til gennemsigtige væsker. Med UKAS certifikat for kalibrering.
  • Type BS/IP/SL, IP71. Velegnet til transparente væsker. Nominel totallængde 330 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 22mL til 40mL. Tilgængelig uden kalibreringscertifikat, spørg venligst.
  • Med UKAS certifikat for kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Suspenderet-niveau viskosimeter
Viskositetsområde 20 til 100 cSt
Certificeringer/compliance UKAS
Størrelse 2
Volumen (metrisk) 22 til 40 ml