missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ SUSD5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16591002
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16591002 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16591002 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA598180

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SUSD5 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

SUSD5 is a protein coding gene and gene ontology (GO) annotation includes integral component of membrane; hyaluronic acid binding; cell adhesion; Notch signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen SUSD5
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 2.02 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gene SUSD5
Genadgangsnr. O60279
Gene Alias KIAA0527; SUSD5; sushi domain containing 5; sushi domain-containing protein 5
Gensymboler SUSD5
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant Human Sushi domain-containing protein 5 protein (46-287AA).
Oprensningsmetode Protein G
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 26032
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20°C or -80°C if preferred
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.