Få mere at vide
Surrogat Standardblanding 915 4000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320945
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30320945 1 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320945 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000915DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2,4,6-Tribromophenol 4000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 4000 μg/mL∣2-Fluorophenol 4000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 4000 μg/mL∣Phenol-d5 4000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 4000 μg/mL