Få mere at vide
Surrogat Standard, o-terphenyl til dieselbenzin, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389087 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16389087 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16389087 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. DIESELI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
o-terphenyl84-15-15000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Terphenyl
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 84-15-1, 75-09-2
CAS min % 0.5, 99.5
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.5, 99.5
Fysisk form Væske
Molekylær formel C18H14
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
IUPAC navn 1,2-diphenylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 230.31
PubChem CID 6766
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug