Få mere at vide
Terumo™ SurGuard ™3 sikkerhedshypodermiske nåle, 21G, 2 tommer. (5,1 cm)
Beskrivelse
- 3 aktiveringstilstande - tommelfinger, finger eller hård overflade
- Adskil finger-/tommelfingergreb med kanter og skridsikre overflader
- Nav- og nålelåse til sikkerhed efter aktivering
- Bredt udvalg af størrelser
- Fast injektionsfornemmelse
- Skarpeste nåle blandt de store testede mærker; 10 % skarpere end lignende nåle fra Becton, Dickinson and Company
- Mere behagelige injektioner til patienter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 21 G |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Hypodermisk sikkerhedsnål |
| Længde (metrisk) nål | 5.1 cm |
| Nålespids stil | Skarp |