Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelhåndtag i rustfrit stål, gradueret
Artikelnummer. p-8000466
Størrelse:
# 3
# 4
Artikelnummer. 11880862
Brand: Swann-Morton™ 0933
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Swann Morton™ Skalpelhåndtag i rustfrit stål, gradueret til at hjælpe med træning, markering af det korrekte operationssted og undersøgelser af traumeskade.
  • Ikke-steril
  • Individuelt pakket
  • Uddannet
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Kirurgisk skalpelhåndtag
Størrelse # 3
Længde (metrisk) 120 mm
Oversigt Modelnummer 3GS/S
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja