Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelhåndtag i rustfrit stål, gradueret
Artikelnummer. 11880862
Skift visning
Størrelse:
# 3
# 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
11880862 # 3
11890862 # 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11880862 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 0933
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Bruge Swann Morton™ Skalpelhåndtag i rustfrit stål, gradueret til at hjælpe med træning, markering af det korrekte operationssted og undersøgelser af traumeskade.
  • Ikke-steril
  • Individuelt pakket
  • Uddannet
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Kirurgisk skalpelhåndtag
Størrelse # 3
Længde (metrisk) 120 mm
Oversigt Modelnummer 3GS/S
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja