missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Surfen

Beskrivelse
Surfen is a heparan sulfate antagonist. Inhibits heparan sulfate-mediated cell attachment in vitro. Maintains hESCs in a pluripotent state by reversible inhibition of glycan-growth factor interactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(4-amino-2-methyl-6-quinolinyl)urea dihydrochloride |
| CAS | 5424-37-3 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Compounds for ESC/iPSC Proliferation and Renewal |
| Molekylær formel | C21H20N6O0.2 HCl |
| Formel vægt | 445.35 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?