Få mere at vide
Thermo Scientific™ Surfact-Amps™ Opvaskemiddel prøveudtager
Artikelnummer. 10299953 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 Vials
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10299953 10 Vials Hver
1 options
Artikelnummer. 10299953 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28340
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Praktisk samling af forskellige Surfact-Amps Detergent Solutions og andre udvalgte nyttige detergenter til proteinforskningsmetoder.
Thermo Scientific™ Surfact-Amps Detergent Sampler er en praktisk samling af forskellige Thermo Scientific™ Surfact-Amps Detergent Solutions og udvalgte andre nyttige detergenter til proteinforskningsmetoder.
Prøvetagningssættet er en økonomisk måde at teste, hvilket rengøringsmiddel der er mest effektivt til et bestemt proteinopbevarings- eller eksperimentelt system. Thermo Scientific Surfact-Amps Rensede detergentopløsninger er praktiske 10 % (vægt/volumen) opløsninger af almindeligt anvendte rengøringsmidler, der giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet til proteomik og molekylærbiologiske metoder. I modsætning til pæne vaskemiddelformuleringer, Surfact-Amps 10 % opløsninger er ikke så tyktflydende, at du ikke kan uddele dem nøjagtigt. Detergentopløsningerne er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer deres stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter. Begynd ikke dit eksperiment med rengøringsmidler af ukendt alder og renhed! Bare åbn en ampul og fortynd indholdet i din buffer i den ønskede koncentration. Tre af de ti detergenter i prøvetagningssættet leveres som faste stoffer (100 mg hver) i stedet for 10 % opløsninger.
Højdepunkter:
Surfact-Amps Detergent Solutions er
  • Præcise 10% vaskemiddelopløsninger i ultrarent vand ampuleret under nitrogen
  • Nem at dispensere nøjagtigt og fortynde til brug
  • Exceptionelt ren: mindre end 1,0μ eq/ml peroxider og carbonyler
  • Meget stabil: pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Inkluderer:
En ampul hver af syv forskellige vaskemiddelopløsninger og 100 mg hver af tre yderligere vaskemiddelfaststoffer. Brij™, Triton™ og Tween™ er varemærker tilhørende deres respektive ejere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 10 Vials