Få mere at vide
Dostmann Electronic™ Overfladesonde
Diameter (metrisk) sonde:
26 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) sonde | 26 mm |
| Til brug med (applikation) | Til måling af utilgængelige overflader og/eller bevægelige overflader. |
| Produkttype | Overfladesonde |
| Til brug med (udstyr) | HiTemp 1800 infrarødt termometer, HiTemp 2400 Infrarødt termometer.Mini-K industritermometer, P410 Profi Termometer Termoelement Type-K Proscan 520 Infrarødt termometer, Proscan 530 Infrarødt termometer, RH 896 Infrarødt termometer med hygrometer., Sc |