Få mere at vide
Scotch-Brite™ Overfladeforberedelse Pad Plus SPPP17
Artikelnummer. 17257670
Skift visning
Mængde:
5/Cs.
Artikelnummer. Mængde
17257670 5/Cs.
1 options
Artikelnummer. 17257670 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100151294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    681.31 DKK / Pakke med 5
    Spare 628.69 DKK
    47% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Overfladeforberedelse Pad Plus
  • Afisoler og klargør effektivt overflader som træ, vinylfliser, vinylplader, marmor, terrazzo- og betongulve
  • Kræver kun neutralt rengøringsmiddel eller vand for effektivt at fjerne eksisterende gulvbelægninger og forberede gulvet til yderligere efterbehandlingsapplikationer
  • Op til to gange hurtigere fjernelse af finish end konkurrerende puder, når de bæres
  • Kræver ikke brug af en underlagspude (bekræft paddriverens kompatibilitet med maskinproducenten før brug uden underlagspude)
  • Yder bedre end konkurrentens pads i hele dens levetid
  • Hjælper med at reducere arbejdstimer og materialeomkostninger i forbindelse med afisolering af gulve
  • Kræver ikke brug af stripningskemikalier
  • Certificeret af Green Seal™ for miljøinnovation for væsentligt at forbedre mid-life ydeevne sammenlignet med konkurrerende produkter, forlænge levetiden af gulvpuden og reducere generering af fast affald
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Mængde 5/Cs.