Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Forberedelse af overflade mikrofiberklude
Artikelnummer. 12601466 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
40 x 40 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12601466 40 x 40 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 12601466 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7589
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel klud til en række tørpolerings- og overfladebehandlingsopgaver. Kimtech™ Overfladeforberedelse Mikrofiberklude er klude til gentagelser, der er særligt velegnede til brug i transport og industriel fremstilling.
  • Højtydende visker.
  • Tørpolering, overfladeforberedelse.
  • Gentag-brug klude.
  • Velegnet til transport og fremstilling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Forberedelse af overflade mikrofiberklud
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (metrisk) 40.5 cm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Bredde (metrisk) 21 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 40 x 40 cm
Emballagemængde 25 Pk.