Få mere at vide
Fisherbrand™ Overflade pH-elektroder
Artikelnummer. 11796338 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11796338 12 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11796338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    618.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 396.03 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overflade pH-elektrode, der er ideel til målinger på papir, hud, læder, agar og elektroforesegel.
  • pH-elektrode i fladt glas 12 eller 8 mm
  • Til målinger på papir, hud, læder, agar, elektroforesegel
Tekniske data
Oversigt Overflade pH-elektroder
Diameter (metrisk) 12 mm
Type pH Elektroder, 12 mm
Til brug med (applikation) Overflade pH-elektrode, der er ideel til målinger på papir, hud, læder, agar og elektroforesegel.
pH-område 0 til 12
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C