Få mere at vide
Tork Overfladedesinfektionsspray
Artikelnummer. 30243768 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Duft:
Uparfumeret
Artikelnummer. Duft
30243768 Uparfumeret
1 options
Artikelnummer. 30243768 Leverandør Tork Leverandørnr. 193610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 DKK
    485.46 DKK / Pakke med 6
    Spare 9.54 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tork Surface Disinfecting Spray er et færdigbrugbart desinfektionsmiddel, der er effektivt mod et bredt spektrum af bakterier, gær og vira, herunder coronavirus.
  • Dræber 99,99 % af kapslede vira på fem minutter, inklusive coronavirus EN14476: Begrænset virucidal aktivitet (aktiv mod hyldede vira som f.eks. Influenzavirus, Coronavirus, HIV, Herpesvirus, Hepatitis) eksponeringstid: 5 minutter under beskidte forhold.
  • Bionedbrydelig formel. 100% plantebaseret aktiv ingrediens (mælkesyre).
  • Fødevareoverfladekontakt Overfladedesinfektionssprayen er velegnet til PT2 (desinfektionsmidler, der ikke er beregnet til direkte påføring af mennesker eller dyr) og PT4 (foder- og foderområde) anvendelser; fødevarekontaktflader skal skylles med drikkevand efter desinfektion med produktet.
  • Produktet er en alkoholfri, færdigbrugs-spray, der bruges til overfladedesinfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udløsersprayflaske
Farvekodet Nej
Form Klar væske
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Farve Klar
Emballage Plastikflaske
Alternativt varenummer 7322541432632