Få mere at vide
Tork Overfladerensning Vådservietspand W15
Artikelnummer. 30243825 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kun genopfyldning
Spand
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30243825 Spand
30243699 Kun genopfyldning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243825 Leverandør Tork Leverandørnr. 190594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    1000.37 DKK / 4 ruller
    Spare 24.63 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tork Surface Cleaning Vådservietter er praktiske og effektive til overfladerengøring, når der ikke er vand tilgængeligt, samtidig med at de beskytter følsomme overflader, elektronik og processer.
  • Rengør overflader effektivt med disse vådservietter af professionel kvalitet.
  • Fjern olie, fedt, smøremidler og snavs uden problemer, takket være deres stærke tekstur.
  • Oprethold overfladehygiejneniveauet, når der ikke er vand tilgængeligt med dette praktiske design.
  • Beskyt følsomme overflader og elektronik, samtidig med at de holdes rene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vådserviet
Længde (engelsk) 17.13 yd.
Længde (metrisk) 15.66 m
Bredde (engelsk) 5,31 tommer
Bredde (metrisk) 13.5 cm
Certificeringer/compliance FSC MIX-kredit
Farve Hvid
Ply 1-ply
Inkluderer Spand
Certificeringer/overholdelse (Europa) FSC MIX-kredit