Beskrivelse
- Rengør overflader effektivt med disse vådservietter af professionel kvalitet.
- Fjern olie, fedt, smøremidler og snavs uden problemer, takket være deres stærke tekstur.
- Oprethold overfladehygiejneniveauet, når der ikke er vand tilgængeligt med dette praktiske design.
- Beskyt følsomme overflader og elektronik, samtidig med at de holdes rene.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vådserviet |
| Længde (engelsk) | 17.13 yd. |
| Længde (metrisk) | 15.66 m |
| Bredde (engelsk) | 5,31 tommer |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX-kredit |
| Farve | Hvid |
| Ply | 1-ply |
| Inkluderer | Kun genopfyldning |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | FSC MIX-kredit |