Få mere at vide
Buerkle™ Surface Catch Net til Buerkle™ Teleskopstang
Beskrivelse
- Fangstnet til udtagning af faste og organiske prøver fra vandløb
- TeleScoop er et alsidigt prøvetagningssystem med udskiftelige værktøjer til en lang række applikationer
- Værktøjerne (vinkelbæger, pendulbæger, flaskeholder, rustfrit stålbæger og dyppenet) er fastgjort til teleskopstangen med en praktisk snap-in samling
- Ideel til prøveudtagning fra bade, tanke, skakter, åbne vandløb osv
- Prøvetagningsdybder ned til 6m kan nås med den justerbare teleskopiske aluminiumsstang
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overfladefangsnet |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Oversigt | Maskebredde 2 til 5 mm |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Til udtagning af faste og organiske prøver fra vandløb |
| Dimensioner (L x B) | 310 x 280 mm |
| Længde (metrisk) | 310 mm |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |