Få mere at vide
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Standarder for partikelstørrelse
Artikelnummer. 11884862 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,047μ m
0,064μ m
0,083μ m
0,092μ m
0,100μ m
0,155μ m
0,202μ m
0,204μ m
0,220μ m
0,304μ m
0,360μ m
0,498μ m
0,802μ m
0,809μ m
1,112μ m
1,59 μm
2.01μ m
3.04μ m
Koncentration:
1 x 10¹° partikler/ml
3 x 108 partikler/ml
Pakningsstørrelse:
50ml
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Koncentration unitSize
11884862 0,047μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11894862 0,047μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11804872 0,064μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11814872 0,064μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11824872 0,083μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11834872 0,083μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11844872 0,092μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11854872 0,092μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11864872 0,100μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11874872 0,100μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11884892 1,112μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11894892 1,112μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11804882 0,155μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11814882 0,155μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11804902 1,59 μm 3 x 108 partikler/ml 50ml
11824882 0,202μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11814902 2.01μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11834882 0,202μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11844882 0,204μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11854882 0,204μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11864882 0,220μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11874882 0,220μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11824902 3.04μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11884882 0,304μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11894882 0,304μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11804892 0,360μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11814892 0,360μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11824892 0,498μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11834892 0,498μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11844892 0,809μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11854892 0,809μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
11864892 0,802μ m 3 x 108 partikler/ml 50ml
11874892 0,802μ m 1 x 10¹° partikler/ml 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 11884862 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PD047
Forenkle fremstillingen af kalibreringswafere med disse partikelstørrelsesstandarder.
Forenkle fremstillingen af kalibreringsskiver med Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstørrelsesstandarder, til kalibrering og vedligeholdelse af Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Tilgængelige partikelstørrelser svarer til de kalibreringspunktstørrelser, der kræves af instrumentfabrikanterne.
Thermo Fisher Scientific™, har sammen med Semiconductor Industry og SEMI etableret specifikke partikelstørrelser, der skal bruges ved kalibrering af Scanning Surface Inspection Systems. I samarbejde med instrumentproducenter skabte vi SURF-CAL™ produktlinje for at opfylde SEMI standard retningslinjer.
  • Tilgængelige størrelser anses for at være kritiske dimensioneringsknuder som defineret af International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • Ved indbetaling SURF-CAL™ NIST™ sporbare polystyren latex kugler (PSL) på specielt udvalgte wafere, kan du udføre periodiske kalibreringstjek og sammenligne din scanner med scannere andre steder.
  • Du kan også vurdere ydeevnen af dit SSIS på kritiske stadier i fremstillingsprocessen.
  • Alle produkter er suspenderet i deioniseret, filtreret vand i 50 ml flasker i en koncentration på 3x108 partikler pr. ml.
Bemærk:
Produkter PD1100 og mindre er også tilgængelige med 10 10 partikler pr. ml til anvendelse ved hjælp af en Differential Mobility Analyzer (DMA) eller andre størrelsesudelukkende teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Ingen
Koncentration 3 x 108 partikler/ml
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polystyren mikrosfærer i deioniseret, filtreret vand
Oversigt Partikler til kalibrering og vedligeholdelse af Scanning Surface Inspection Systems (SSIS)
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) SSIS kalibrering og vedligeholdelse
Materiale Polystyren
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 50 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling 0.004µm
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 12 måneder
Diameter (metrisk) 0,047μ m