Få mere at vide
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Standarder for partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forenkle fremstillingen af kalibreringsskiver med Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstørrelsesstandarder, til kalibrering og vedligeholdelse af Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Tilgængelige partikelstørrelser svarer til de kalibreringspunktstørrelser, der kræves af instrumentfabrikanterne.
- Tilgængelige størrelser anses for at være kritiske dimensioneringsknuder som defineret af International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
- Ved indbetaling SURF-CAL™ NIST™ sporbare polystyren latex kugler (PSL) på specielt udvalgte wafere, kan du udføre periodiske kalibreringstjek og sammenligne din scanner med scannere andre steder.
- Du kan også vurdere ydeevnen af dit SSIS på kritiske stadier i fremstillingsprocessen.
- Alle produkter er suspenderet i deioniseret, filtreret vand i 50 ml flasker i en koncentration på 3x108 partikler pr. ml.
Bemærk:
Produkter PD1100 og mindre er også tilgængelige med 10 10 partikler pr. ml til anvendelse ved hjælp af en Differential Mobility Analyzer (DMA) eller andre størrelsesudelukkende teknikker.
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | Ingen |
Koncentration | 1 x 10¹° partikler/ml |
Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
Indhold | Polystyren mikrosfærer i deioniseret, filtreret vand |
Oversigt | Partikler Til kalibrering og vedligeholdelse af Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). |
Farve | Hvid eller farveløs |
Til brug med (applikation) | SSIS kalibrering og vedligeholdelse |
Materiale | Polystyren |
Produkttype | Partikler, standardstørrelse |
Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
Vis mere |