Få mere at vide
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Standarder for partikelstørrelse Artikelnummer.: 11864892
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Standarder for partikelstørrelse
Artikelnummer. 11864892 Shop alle Thermo Scientific produkter
0,802μ m, 3 x 108 partikler/ml, 50ml
Diameter (metrisk):
0,047μ m
0,064μ m
0,083μ m
0,092μ m
0,100μ m
0,155μ m
0,202μ m
0,204μ m
0,220μ m
0,304μ m
0,360μ m
0,498μ m
0,802μ m
0,809μ m
1,112μ m
1.59 μm
2.01μ m
3.04μ m
Koncentration:
1 x 10¹° partikler/ml
3 x 108 partikler/ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 11864892
Brand: Thermo Scientific™ PD802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle fremstillingen af kalibreringswafere med disse partikelstørrelsesstandarder.
Forenkle fremstillingen af kalibreringsskiver med Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Partikelstørrelsesstandarder, til kalibrering og vedligeholdelse af Scanning Surface Inspection Systems (SSIS). Tilgængelige partikelstørrelser svarer til de kalibreringspunktstørrelser, der kræves af instrumentfabrikanterne.
Thermo Fisher Scientific™, har sammen med Semiconductor Industry og SEMI etableret specifikke partikelstørrelser, der skal bruges ved kalibrering af Scanning Surface Inspection Systems. I samarbejde med instrumentproducenter skabte vi SURF-CAL™ produktlinje for at opfylde SEMI standard retningslinjer.
  • Tilgængelige størrelser anses for at være kritiske dimensioneringsknuder som defineret af International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • Ved indbetaling SURF-CAL™ NIST™ sporbare polystyren latex kugler (PSL) på specielt udvalgte wafere, kan du udføre periodiske kalibreringstjek og sammenligne din scanner med scannere andre steder.
  • Du kan også vurdere ydeevnen af dit SSIS på kritiske stadier i fremstillingsprocessen.
  • Alle produkter er suspenderet i deioniseret, filtreret vand i 50 ml flasker i en koncentration på 3x108 partikler pr. ml.
Bemærk:
Produkter PD1100 og mindre er også tilgængelige med 10 10 partikler pr. ml til anvendelse ved hjælp af en Differential Mobility Analyzer (DMA) eller andre størrelsesudelukkende teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Ingen
Koncentration 3 x 108 partikler/ml
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polystyren mikrosfærer i deioniseret, filtreret vand
Oversigt Partikler til kalibrering og vedligeholdelse af Scanning Surface Inspection Systems (SSIS)
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) SSIS kalibrering og vedligeholdelse
Materiale Polystyren
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 50 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling 0.009µm
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 12 måneder
Diameter (metrisk) 0,802μ m
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer287879_0726 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 ArtikelnummerPD-802
Partinummer269865 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 ArtikelnummerPD-802
Partinummer250711 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 ArtikelnummerPD-802
Partinummer267392 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2025 ArtikelnummerPD-802
Partinummer250711 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/02/2022 ArtikelnummerPD-802
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ Standarder for partikelstørrelse >